1-(4-Aminophenyl)-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346590-1G OR346590-250MG
APOSOR346590-1GEA 262 EUR
APOSOR346590-1G APOSOR346590-250MG
1-(4-Aminophenyl)-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester 95+%
1-(4-Aminophenyl)-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20693763
CAS nummer: 824937-45-3