(Benzofuran-2-yl)acetonitrile 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346625-1G OR346625-500MG
APOSOR346625-1GEA 882 EUR
APOSOR346625-1G APOSOR346625-500MG
(Benzofuran-2-yl)acetonitrile 95+%
(Benzofuran-2-yl)acetonitrile
Formule: C₁₀H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052739
CAS nummer: 95-28-3