2,2-Dichloro-2-phenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR3472-1G OR3472-5G
APOSOR3472-1GEA 285 EUR
APOSOR3472-1G APOSOR3472-5G
2,2-Dichloro-2-phenylacetonitrile 97%
2,2-Dichloro-2-phenylacetonitrile
Formule: C₈H₅Cl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09702429
CAS nummer: 40626-45-7