1-tert-Butyl 7-methyl 1H-indole-1,7-dicarboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-7-(methoxycarbonyl)-1H-indole
OR3492-1G OR3492-5G
APOSOR3492-1GEA 29.2 EUR
APOSOR3492-1G APOSOR3492-5G
1-tert-Butyl 7-methyl 1H-indole-1,7-dicarboxylate 98%
1-tert-Butyl 7-methyl 1H-indole-1,7-dicarboxylate
Formule: C₁₅H₁₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027276
CAS nummer: 917562-23-3