1-Aminopyrrolidin-2-one hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR350009-1G OR350009-250MG OR350009-5G
APOSOR350009-1GEA 180 EUR
APOSOR350009-1G APOSOR350009-250MG APOSOR350009-5G
1-Aminopyrrolidin-2-one hydrochloride
1-Aminopyrrolidin-2-one hydrochloride
Formule: C₄H₈N₂O·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258892
CAS nummer: 20386-22-5