4-Bromobenzo[d]thiazol-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR350027-5G OR350027-10G
APOSOR350027-5GEA 76 EUR
APOSOR350027-5G APOSOR350027-10G
4-Bromobenzo[d]thiazol-2-amine
4-Bromobenzo[d]thiazol-2-amine
Formule: C₇H₅BrN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04971840
CAS nummer: 20358-02-5