1-Benzothiophene-5-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR350057-1G OR350057-250MG
APOSOR350057-1GEA 166 EUR
APOSOR350057-1G APOSOR350057-250MG
1-Benzothiophene-5-carbonitrile
1-Benzothiophene-5-carbonitrile
Formule: C₉H₅NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664404
CAS nummer: 2060-63-1