tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR350058-1G OR350058-250MG
APOSOR350058-1GEA 139 EUR
APOSOR350058-1G APOSOR350058-250MG
tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₆BNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697918
CAS nummer: 212127-83-8