3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR350093-250MG OR350093-1G
APOSOR350093-250MGEA 60 EUR
APOSOR350093-250MG APOSOR350093-1G
3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid 97%
3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇ClO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100478
CAS nummer: 55737-77-4