1,2-Dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR350126-100G OR350126-25G OR350126-500G
APOSOR350126-100GEA 73 EUR
APOSOR350126-100G APOSOR350126-25G APOSOR350126-500G
1,2-Dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one 98%
1,2-Dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formule: C₂H₃N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01311031
CAS nummer: 930-33-6