Methyl 4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR350263-1G OR350263-250MG
APOSOR350263-1GEA 128 EUR
APOSOR350263-1G APOSOR350263-250MG
Methyl 4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoate
Methyl 4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoate
Formule: C₁₈H₁₆N₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16619370
CAS nummer: 917392-54-2