Methyl 1-amino-1H-pyrrole-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR350273-1G OR350273-250MG
APOSOR350273-1GEA 284 EUR
APOSOR350273-1G APOSOR350273-250MG
Methyl 1-amino-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl 1-amino-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226170
CAS nummer: 122181-85-5