Methyl 4-(hydroxymethyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR350282-1G OR350282-250MG
APOSOR350282-1GEA 243 EUR
APOSOR350282-1G APOSOR350282-250MG
Methyl 4-(hydroxymethyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Methyl 4-(hydroxymethyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20275559
CAS nummer: 94994-15-7