4-Hydroxyquinoline-6-carbonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR350490-1G OR350490-250MG
APOSOR350490-1GEA 234 EUR
APOSOR350490-1G APOSOR350490-250MG
4-Hydroxyquinoline-6-carbonitrile 96%
4-Hydroxyquinoline-6-carbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08063203
CAS nummer: 219763-82-3