3-Acetamidophenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR350581-1G OR350581-250MG OR350581-5G
APOSOR350581-1GEA 285 EUR
APOSOR350581-1G APOSOR350581-250MG APOSOR350581-5G
3-Acetamidophenacyl bromide
3-Acetamidophenacyl bromide
Formule: C₁₀H₁₀BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07364400
CAS nummer: 30095-56-8
UN: 3261
ADR: 8,III