7-Hydroxy-3-(4'-methoxyphenyl)coumarin 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR351061-1G OR351061-5G OR351061-250MG
APOSOR351061-1GEA 199 EUR
APOSOR351061-1G APOSOR351061-5G APOSOR351061-250MG
7-Hydroxy-3-(4'-methoxyphenyl)coumarin 98%
7-Hydroxy-3-(4'-methoxyphenyl)coumarin
Formule: C₁₆H₁₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093155
CAS nummer: 66267-82-1