Methyl 4-amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3572-25G OR3572-5G
APOSOR3572-25GEA 70.1 EUR
APOSOR3572-25G APOSOR3572-5G
Methyl 4-amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Methyl 4-amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Formule: C₁₁H₁₅NO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07787259
CAS nummer: 80036-89-1