2-Bromo-5-ethoxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3575-1G OR3575-5G
APOSOR3575-1GEA 26.3 EUR
APOSOR3575-1G APOSOR3575-5G
2-Bromo-5-ethoxypyridine
2-Bromo-5-ethoxypyridine
Formule: C₇H₈BrNO
Smeltpunt: 47…48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09260481
CAS nummer: 42834-01-5