3-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3585-1G OR3585-250MG OR3585-50MG
APOSOR3585-1GEA 250 EUR
APOSOR3585-1G APOSOR3585-250MG APOSOR3585-50MG
3-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid 97%
3-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid
Formule: C₉H₉BN₂O₃
Smeltpunt: 160…162 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08689540
CAS nummer: 913836-04-1