3-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR36-250MG OR36-1G
APOSOR36-250MGEA 65.8 EUR
APOSOR36-250MG APOSOR36-1G
3-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Smeltpunt: 46…48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094644
CAS nummer: 59843-49-1