Benzocyclobutene-4-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR360030-1G OR360030-250MG
APOSOR360030-1GEA 351 EUR
APOSOR360030-1G APOSOR360030-250MG
Benzocyclobutene-4-boronic acid
Benzocyclobutene-4-boronic acid
Formule: C₈H₇BO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09752664
CAS nummer: 195730-31-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable