6-Hydroxy-3-pyridineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR360140-1G OR360140-250MG
APOSOR360140-1GEA 39.5 EUR
APOSOR360140-1G APOSOR360140-250MG
6-Hydroxy-3-pyridineboronic acid
6-Hydroxy-3-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₆BNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09907979
CAS nummer: 903899-13-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III