(6-Aminopyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR360171-5G OR360171-1G
APOSOR360171-5GEA 0 EUR
APOSOR360171-5G APOSOR360171-1G
(6-Aminopyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride 95+%
(6-Aminopyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
Formule: C₅H₈BClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12198146
CAS nummer: 851524-96-4