4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR360222-5G OR360222-1G
APOSOR360222-5GEA 232 EUR
APOSOR360222-5G APOSOR360222-1G
4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid 98%
4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16036117
CAS nummer: 158429-38-0