2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR360237-1G OR360237-5G
APOSOR360237-1GEA 0 EUR
APOSOR360237-1G APOSOR360237-5G
2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09750473
CAS nummer: 313546-18-8