6-Methoxypyridine-2-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR360243-250MG OR360243-1G
APOSOR360243-250MGEA 110 EUR
APOSOR360243-250MG APOSOR360243-1G
6-Methoxypyridine-2-boronic acid
6-Methoxypyridine-2-boronic acid
Formule: C₆H₈BNO₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD03093332
CAS nummer: 372963-51-4