[4-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]boronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-((Dimethylamino)methyl)phenylboronic acid
OR360262-5G OR360262-1G OR360262-250MG
APOSOR360262-5GEA 263 EUR
APOSOR360262-5G APOSOR360262-1G APOSOR360262-250MG
[4-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]boronic acid 97%
[4-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]boronic acid
Formule: C₉H₁₄BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01319001
CAS nummer: 70799-12-1