[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR360493-1G OR360493-5G
APOSOR360493-1GEA 114 EUR
APOSOR360493-1G APOSOR360493-5G
[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid 97%
[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BN₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11975411
CAS nummer: 883231-20-7