4-Isobutyrylphenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Isobutyrylphenyl)boronic acid
OR360548-1G OR360548-5G
APOSOR360548-1GEA 228 EUR
APOSOR360548-1G APOSOR360548-5G
4-Isobutyrylphenylboronic acid 97%
4-Isobutyrylphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12022352
CAS nummer: 186498-27-1