(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR360584-100MG OR360584-1G OR360584-250MG
APOSOR360584-100MGEA 256 EUR
APOSOR360584-100MG APOSOR360584-1G APOSOR360584-250MG
(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid 95%
(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid
Formule: C₁₁H₁₇BN₂O₄
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD05664023
CAS nummer: 433969-29-0