1-tert-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR360855-250MG OR360855-1G
APOSOR360855-250MGEA 86.2 EUR
APOSOR360855-250MG APOSOR360855-1G
1-tert-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
1-tert-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₃H₂₃BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16660302
CAS nummer: 1256359-15-5