4-Carboxy-3-methylphenylboronic acid, pinacol ester 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR360887-1G OR360887-250MG
APOSOR360887-1GEA 250 EUR
APOSOR360887-1G APOSOR360887-250MG
4-Carboxy-3-methylphenylboronic acid, pinacol ester 96%
4-Carboxy-3-methylphenylboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09037836
CAS nummer: 890839-22-2