2-Chloro-4-formylphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR360934-1G OR360934-250MG
APOSOR360934-1GEA 137 EUR
APOSOR360934-1G APOSOR360934-250MG
2-Chloro-4-formylphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18311828
CAS nummer: 1063712-34-4