2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR360974-1G OR360974-5G
APOSOR360974-1GEA 409 EUR
APOSOR360974-1G APOSOR360974-5G
2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid 98%
2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid
Formule: C₆H₇BClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13188704
CAS nummer: 1320397-15-6