4-(1-Cyanocyclopropyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR361008-1G OR361008-250MG
APOSOR361008-1GEA 250 EUR
APOSOR361008-1G APOSOR361008-250MG
4-(1-Cyanocyclopropyl)phenylboronic acid
4-(1-Cyanocyclopropyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₀BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546546
CAS nummer: 1217501-00-2