3-Cyano-2-methylphenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR361032-1G OR361032-5G
APOSOR361032-1GEA 220 EUR
APOSOR361032-1G APOSOR361032-5G
3-Cyano-2-methylphenylboronic acid 97%
3-Cyano-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18394417
CAS nummer: 313546-19-9