3-Cyano-5-methylphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR361035-1G
OR361035-250MG
APOSOR361035-1GEA
81.8
EUR
APOSOR361035-1G
APOSOR361035-250MG
3-Cyano-5-methylphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
3-Cyano-5-methylphenylboronic acid, pinacol ester
Formule:
C₁₄H₁₈BNO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD18383798 CAS nummer: 1220219-59-9 |