2,6-Dichlorobenzylboronic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR361102-5G OR361102-1G
APOSOR361102-5GEA 823 EUR
APOSOR361102-5G APOSOR361102-1G
2,6-Dichlorobenzylboronic acid 95+%
2,6-Dichlorobenzylboronic acid
Formule: C₇H₇BCl₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11053805
CAS nummer: 1072946-39-4