2,3-Dihydro-5-furylboronic acid, pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR361130-1G OR361130-5G
APOSOR361130-1GEA 456 EUR
APOSOR361130-1G APOSOR361130-5G
2,3-Dihydro-5-furylboronic acid, pinacol ester 98%
2,3-Dihydro-5-furylboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₇BO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11656065
CAS nummer: 1046812-02-5