3,4-Dihydro-2H-pyran-6-boronic acid, pinacol ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(3,4-Dihydro-2H-pyran-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR361133-1G OR361133-25G OR361133-5G
APOSOR361133-1GEA 70.1 EUR
APOSOR361133-1G APOSOR361133-25G APOSOR361133-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-6-boronic acid, pinacol ester 95%
3,4-Dihydro-2H-pyran-6-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₉BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368233
CAS nummer: 1025707-93-0