4-(Methoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR361328-100MG OR361328-250MG
APOSOR361328-100MGEA 0 EUR
APOSOR361328-100MG APOSOR361328-250MG
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester 97%
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₃BO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11520532
CAS nummer: 151075-20-6