3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR361396-1G OR361396-5G
APOSOR361396-1GEA 134 EUR
APOSOR361396-1G APOSOR361396-5G
3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester 96%
3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₇BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08705273
CAS nummer: 634196-63-7