2-(N-Methylaminomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N-Methyl-1-(2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanamine
OR361411-1G OR361411-250MG
APOSOR361411-1GEA 95 EUR
APOSOR361411-1G APOSOR361411-250MG
2-(N-Methylaminomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester 95%
2-(N-Methylaminomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₂BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11855967
CAS nummer: 1150271-47-8