2-(4-Methylpiperazino)pyrimidine-5-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-5-yl)boronic acid
OR361463-1G OR361463-250MG
APOSOR361463-1GEA 310 EUR
APOSOR361463-1G APOSOR361463-250MG
2-(4-Methylpiperazino)pyrimidine-5-boronic acid
2-(4-Methylpiperazino)pyrimidine-5-boronic acid
Formule: C₉H₁₅BN₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07375170
CAS nummer: 1256355-29-9