2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR361488-1G OR361488-250MG
APOSOR361488-1GEA 117 EUR
APOSOR361488-1G APOSOR361488-250MG
2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester 97%
2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₆BNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697442
CAS nummer: 1218791-01-5