5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-indazol-3-amine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR361642-100MG OR361642-250MG
APOSOR361642-100MGEA 97.9 EUR
APOSOR361642-100MG APOSOR361642-250MG
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-indazol-3-amine 96%
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-indazol-3-amine
Formule: C₁₃H₁₈BN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16995867
CAS nummer: 953411-16-0