Quinazolin-6-ol ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR361718-100MG OR361718-250MG
APOSOR361718-100MGEA 1180 EUR
APOSOR361718-100MG APOSOR361718-250MG
Quinazolin-6-ol ≥98%
Quinazolin-6-ol
Formule: C₈H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00456081
CAS nummer: 7556-93-6