3-Isopropylpyridin-2-amine ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR361720-100MG OR361720-250MG
APOSOR361720-100MGEA 430 EUR
APOSOR361720-100MG APOSOR361720-250MG
3-Isopropylpyridin-2-amine ≥98%
3-Isopropylpyridin-2-amine
Formule: C₈H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19648929
CAS nummer: 1101060-79-0