4-Amino-2-(tert-butyl)phenol ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR361725-100MG OR361725-250MG
APOSOR361725-100MGEA 309 EUR
APOSOR361725-100MG APOSOR361725-250MG
4-Amino-2-(tert-butyl)phenol ≥98%
4-Amino-2-(tert-butyl)phenol
Formule: C₁₀H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16996828
CAS nummer: 4151-62-6