3-Phenyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-amine ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR361730-100MG OR361730-1G OR361730-250MG
APOSOR361730-100MGEA 239 EUR
APOSOR361730-100MG APOSOR361730-1G APOSOR361730-250MG
3-Phenyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-amine ≥98%
3-Phenyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₁₂H₁₅N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14609384
CAS nummer: 3524-48-9